Documentos Principais
SML3932
Sigma-Aldrich
DC-Y13-27
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-2-cyano-3-(5-(3-hydroxyphenyl)thiophen-2-yl)acrylamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10N2O2S
Peso molecular:
270.31
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 30 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(C2=CC=CC(O)=C2)S1)=O
chave InChI
FCXTXGWIQGHISV-JXMROGBWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell penetrant and specific inhibitor of an m6A reader YTHDF2.
DC-Y13-27 is a cell penetrant and specific inhibitor of an m6A reader YTHDF2 that overcomes MDSC(myeloid-derived suppressor cell)-induced immunosuppression and enhances combined IR and/or anti-PD-L1 treatment.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Liangliang Wang et al.
Cancer cell, 41(7), 1294-1308 (2023-05-27)
RNA N6-methyladenosine (m6A) modification is implicated in cancer progression. However, the impact of m6A on the antitumor effects of radiotherapy and the related mechanisms are unknown. Here we show that ionizing radiation (IR) induces immunosuppressive myeloid-derived suppressor cell (MDSC) expansion