SML1465
UNC0379 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6,7-Dimethoxy-2-(pyrrolidin-1-yl)-N-(5-(pyrrolidin-1-yl)-pentyl)quinazolin-4-amine trifluoroacetate salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C(OC)C=C(N=C(N2CCCC2)N=C3NCCCCCN4CCCC4)C3=C1
InChI
1S/C23H35N5O2/c1-29-20-16-18-19(17-21(20)30-2)25-23(28-14-8-9-15-28)26-22(18)24-10-4-3-5-11-27-12-6-7-13-27/h16-17H,3-15H2,1-2H3,(H,24,25,26)
chave InChI
WEXCGGWTIDNVNT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)