PPC1010
Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases, aminopeptidase, serine/threonine protein phosphatases and L-isozymes of alkaline phosphatase
Sinônimo(s):
Protease and Phosphatase Inhibitor Mix, Protease and phosphatase inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail,
Formulário
DMSO solution
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 ml, 5 ml ×
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- for cellular protein extraction
- to lyse purified CD4+ T cells
- to prepare protein extracts from placental tissues and cells
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Uma visão geral dos métodos de lise celular e extração de proteínas, incluindo diversas técnicas, da solubilização em detergente à ruptura mecânica, para fins de embasar a pesquisa.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.