Documentos Principais
SML3460
Sigma-Aldrich
CB-103
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenoxy]-3-pyridinamine, CB 103, CB103
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18N2O
Número CAS:
Peso molecular:
242.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, White to very dark gray
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cnc(cc1)Oc2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H18N2O/c1-15(2,3)11-4-7-13(8-5-11)18-14-9-6-12(16)10-17-14/h4-10H,16H2,1-3H3
chave InChI
WHIWGRCYMQLLAO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CB-103 is an orally active Notch transcription activation inhibitor that targets RBPJ-Notch intracellular domain (NICD) transcription complex assembly. CB-103 exhibits antiproliferation efficacy against Notch-driven cancer growth in cultures (IC50 from 50 nM to 3 μM; patient-derived T-ALL cells positive for N1-ICD) and in tumor models in vivo (10-25 mg/kg qd or bid p.o. to mice with human T-ALL xenografts).
Orally active Notch transcription activation inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)