Documentos Principais
H6278
Sigma-Aldrich
4-Hidroxitamoxifeno
4-Hydroxytamoxifen
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥98% (HPLC), powder, Tamoxifen metabolite
Sinônimo(s):
4-(1-[4-(Dimetilaminoetoxi)fenil]-2-fenil-1-butenil)fenol, 4-OHT, cis/trans-4-hidroxitamoxifeno
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 898,00
50 MG
R$ 3.064,00
R$ 898,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 898,00
50 MG
R$ 3.064,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H29NO2
Número CAS:
Peso molecular:
387.51
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 898,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
4-Hidroxitamoxifeno, ≥70% Z isomer (remainder primarily E-isomer)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
solubilidade
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (with heating)
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
enzyme | inhibits
originador
AstraZeneca
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
chave InChI
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
O 4-Hidroxitamoxifeno (4-OHT), um modulador seletivo do receptor de estrogênio (SERM) de primeira geração, age como um antagonista em células de câncer de mama, mas exibe efeitos semelhantes ao estrogênio no útero e nos ossos.[1] É um metabólito ativo do pró-fármaco tamoxifeno (TAM), funcionando como um antagonista do receptor de estrogênio. O 4-OHT se liga aos receptores de estrogênio para inibir a proliferação celular induzida pelo estradiol sem induzir citotoxicidade. É um metabólito do antiestrogênio tamoxifeno e apresenta maior afinidade do que o tamoxifeno e seus outros metabólitos para a ligação aos receptores de estrogênio, sendo 50 a 100 vezes mais potente na inibição da proliferação celular em células normais de mama humana e linhagens de células cancerígenas de mama em cultura.[2]
O 4-OHT inibiu eficazmente o crescimento celular na ausência de estrogênio quando a proliferação celular foi estimulada pela insulina ou fator de crescimento epidérmico. O 4-OHT inibe a peroxidação lipídica nas membranas celulares e apresenta atividade de captura de radicais peroxila.[3]
Aplicação
O 4-hidroxitamoxifeno tem sido usado:
  • para induzir a recombinação de organoides do intestino delgado.[4]
  • estudar seu impacto sobre a capacidade das células mononucleares do sangue periférico (PMNCs) humano de formar colônias hematopoiéticas.[5]
  • para induzir a superexpressão de MYCN na linha de células de neuroblastoma para determinar como a expressão elevada de MYCN influencia a sensibilidade das células de neuroblastoma à apoptose induzida pelo inibidor de BIRC5/survivina, YM155.[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Metabólito do medicamento quimioterápico tamoxifeno, com uma atividade de agonista/antagonista de estrógeno mais potente que a do fármaco original. Também ativo como inibidor intramembranar da peroxidação lipídica.
Características e benefícios
Este composto foi desenvolvido pela AstraZeneca. Para explorar a lista de outros compostos desenvolvidos pela indústria farmacêutica e medicamentos aprovados/candidatos a medicamentos, clique aqui.
Este composto é apresentado na página de Receptores nucleares (esteroides) do Manual de classificação do receptor e transdução de sinal. Para ver outras páginas do manual clique aqui.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
(Z)-Endoxifen ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2368
(Z)-Endoxifen
Castor oil
Sigma-Aldrich
259853
Castor oil
Fulvestrant >98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I4409
Fulvestrant
ML221 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0919
ML221
Tamoxifen for the treatment of myeloproliferative neoplasms: A Phase II clinical trial and exploratory analysis
Fang Z, et al.
Nature Communications, 14(1), 7725-7725 (2023)
4-Hydroxytamoxifen is an isoform-specific inhibitor of orphan estrogen-receptor-related (ERR) nuclear receptors \beta and \gamma
Tremblay, Gilles B and Bergeron, Denis and Giguere, Vincent
Journal of Separation Science, 142, 4572-4575 (2001)
4-Hydroxytamoxifen is an isoform-specific inhibitor of orphan estrogen-receptor-related (ERR) nuclear receptors beta and gamma
Tremblay GB, et al.
Endocrinology, 142, 4572-4575 (2001)
YM155 inhibits neuroblastoma growth through degradation of MYCN: A new role as a USP7 inhibitor
Li X, et al.
Journal of Separation Science, 181, 106343-106343 (2023)
Formulation of anti-miR-21 and 4-hydroxytamoxifen co-loaded biodegradable polymer nanoparticles and their antiproliferative effect on breast cancer cells
Devulapally R, et al.
Molecular Pharmaceutics, 12, 2080-2092 (2015)
Artigos
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Questions
  1. How stable is 4_OH tamoxifen reconstituted? Can it survive freeze thaw cycles?
    1 answer
    1. Please see the link below to access the product datasheet which includes solubility and solution storage information. While this product has not been tested for stability following multiple freeze/thaw cycles, as a general rule it is best to avoid multiple cycles.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/405/857/h6278dat.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. London, UK
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Nothing to complain about
    Fast delivery, very satisfied, correct amount, all good