Documentos Principais
870130P
Avanti
18:0 azidoethyl PC
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-azidoethyl)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.933,00
5 MG
R$ 7.743,00
R$ 1.933,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.933,00
5 MG
R$ 7.743,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H89N4O8P
Número CAS:
Peso molecular:
845.18
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.933,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
click reagents
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870130P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870130P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)