810271P
Avanti
18:1-C11 TopFluor™-C11 TopFluor™ TG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810271P, powder
Sinônimo(s):
1-oleoyl-2,3-di[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-rac-glycerol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810271P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810271P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)