SML2575
GSHtracer
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Cyano-N,N-dimethyl-3-(2,3,6,7-tetrahydro-11-oxo-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-10-yl)-2-propenamide, Fluorescent real-time thiol tracer
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faint red to very dark red
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC2=C3C4=C(CCCN4CCC3)C=C2C=C1/C=C(C#N)/C(N(C)C)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3