Documentos Principais
SML0317
Sigma-Aldrich
Aldi-2
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1-propanone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16FNO2
Número CAS:
Peso molecular:
225.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1F)C(=O)CCN(C)C
InChI
1S/C12H16FNO2/c1-14(2)7-6-11(15)9-4-5-12(16-3)10(13)8-9/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3
chave InChI
RNKMLXKYVDDHBX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aldi-2 is a potent and specific covalent inhibitor of aldehyde dehydrogenases.
Aldi-2 is a potent and specific covalent inhibitor of aldehyde dehydrogenases. Apparently, Aldi-2 undergoes an enzyme-mediated β-elimination which generates a vinyl-ketone intermediate that covalently modifies the active site cysteine.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)