SML2422
Sophocarpine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(-)-Sophocarpine, 13,14-Didehydromatridin-15-one, SC
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Sophora alopecuroides
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -26 to -35°, c = 0.5 in ethanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].N21[C@@H]3[C@@H]([C@@H]4N(C[C@@H]3CCC2)C(=O)C=CC4)CCC1.[H+]
InChI
1S/C15H22N2O.BrH/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14;/h1,7,11-13,15H,2-6,8-10H2;1H/t11-,12+,13+,15-;/m0./s1
chave InChI
NBBQEIQEBNYSFK-PUILLJIJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)