SML1392
FDI-6
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)-6-(2-thienyl)-4-(trifluoromethyl)-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide, 3-Amino-N-(4-fluorophenyl)-6-(thiophen-2-yl)-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide, NCGC00099374
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder (flocculent)
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(C(NC2=CC=C(F)C=C2)=O)SC3=C1C(C(F)(F)F)=CC(C4=CC=CS4)=N3
InChI
1S/C19H11F4N3OS2/c20-9-3-5-10(6-4-9)25-17(27)16-15(24)14-11(19(21,22)23)8-12(26-18(14)29-16)13-2-1-7-28-13/h1-8H,24H2,(H,25,27)
chave InChI
ZATJMMZPGVDUOM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)