Documentos Principais
PHL89730
Matrine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Matridin-15-one, Sophocarpidine
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.246,00
R$ 2.246,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.246,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24N2O
Número CAS:
Peso molecular:
248.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.246,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCC2C3CCCN4CCCC(CN12)C34
InChI
1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1
chave InChI
ZSBXGIUJOOQZMP-JLNYLFASSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Matrine is an alkaloid that is one of the major components in the root of the saphoro plant. Matrine has been studied for possible antiviral efficacy against hepatitis B and C, as well as impact against some skin diseases and forms of cancer.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)