SMB00314
Coptisine Chloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Coptisine chloride, Bis(methylenedioxy)protoberberine chloride, Coptisin Chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1(OCO2)=C2C=C(CC[N+]3=C4C=C5C(C(OCO6)=C6C=C5)=C3)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C19H14NO4.ClH/c1-2-16-19(24-10-21-16)14-8-20-4-3-12-6-17-18(23-9-22-17)7-13(12)15(20)5-11(1)14;/h1-2,5-8H,3-4,9-10H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LUXPUVKJHVUJAV-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3