SML2263
Ladostigil tartrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3R)-(N-Propargylaminoindan-5-yl)-ethyl methyl carbamate tartrate (2:1), TV-3326, TV3326
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H]3CCc4c3cc(cc4)OC(=O)N(CC)C)CC#C.N([C@@H]1CCc2c1cc(cc2)OC(=O)N(CC)C)CC#C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/2C16H20N2O2.C4H6O6/c2*1-4-10-17-15-9-7-12-6-8-13(11-14(12)15)20-16(19)18(3)5-2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*1,6,8,11,15,17H,5,7,9-10H2,2-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*15-;1-,2-/m111/s1
chave InChI
PRLVBVAJMQZMJN-OGOSNNLPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)