E6511
Ácido etilenodiamino tetra-acético
BioReagent, suitable for cell culture, 98.5-102.0%
Sinônimo(s):
EDTA, Edatamil, Etilenodiaminotetracetato tetrassódico
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
98.5-102.0%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: 160 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
chave InChI
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)