Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
E5134
Sigma-Aldrich
Ácido etilenodiamino tetra-acético
suitable for electrophoresis, for molecular biology, 99.0-101.0% (titration)
Sinônimo(s):
Sequestrene Na₂2, EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilenodiamino tetra-acético dissódico, Sequestrene Na2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
372.24
Beilstein:
3900609
Número CE:
Código UNSPSC:
12352107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.31
grau
for molecular biology
Ensaio
99.0-101.0% (titration)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: chelator
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤0.005% Insolubles
≤0.1% Nitrilotriacetic acid (NTA)
pf
248 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
3  M NaOH: 1.6 g/10 mL
traços de cátion
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
adequação
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
atividade externa
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
chave InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
O sal dissódico desidratado de EDTA quela os íons metálicos, formando um complexo octaédrico com cátions divalentes. Isso é útil em pesquisas de biologia molecular para inibir enzimas dependentes da ativação por íons metálicos. Em ensaios diagnósticos, atua como anticoagulante durante a coleta de sangue para testes hematológicos
Aplicação
O sal dissódico EDTA tem sido usado em pesquisas:
  • como um componente em soluções tampão para eletroforese, cultura celular, ensaios enzimáticos, siRNA, citometria de fluxo, azul de dimetilmetileno entre outros
  • um anticoagulante para a coleta de sangue total
  • uma solução estabilizadora para congelamento de amostras de cultura de células
  • em combinação com PBS e tripsina, para tripsinizar células
  • para a fitoextração de metais pesados em solos poluídos
Quelante de cátions divalentes. Inibe enzimas, como as metaloproteases, que requerem cátions divalentes para sua atividade.
Características e benefícios
  • Grau de biologia molecular, adequado para muitas aplicações de biologia molecular
  • Livre de endonucleases DNase, RNase, Nickase e protease
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Expression of ABCG2 and Bmi-1 in oral potentially malignant lesions and oral squamous cell carcinoma.
Dalley AJ, et al.
Cancer Medicine, 3(2), 273-283 (2014)
Chelant-enhanced heavy metal uptake by Eucalyptus trees under controlled deficit irrigation
Fine P et al.
The Science of the Total Environment, 493, 995-1005 (2014)
Ana Amaral et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 11(1) (2021-01-21)
Neutrophils can originate neutrophil extracellular traps (NETs). Myeloperoxidase (MPO) is a peroxidase found in NETs associated to equine endometrosis and can be inhibited by 4-aminobenzoic acid hydrazide (ABAH). Metallopeptidases (MMPs) participate in extracellular matrix stability and fibrosis development. The objectives
External quality assessment of methylmalonic acid and total homocysteine.
M?ller J, et al.
Clinical Chemistry, 45(9), 1536-1542 (1999)
External quality assessment of methylmalonic acid and total homocysteine
Clinical Chemistry, 45, 1536-1542 (1999)
Protocolos
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.