Merck
Pular para
SML2233
XMU-MP-1 hydrochloride
≥98% (HPLC), inhibitor of the IRE1α pathway, powder
Sinônimo(s):
4-((5,10-Dimethyl-6-oxo-6,10-dihydro-5H-pyrimido[5,4-b]thieno[3,2-e][1,4]diazepin-2-yl)amino)benzenesulfonamide hydrochloride, 4-[(6,10-Dihydro-5,10-dimethyl-6-oxo-5H-pyrimido[5,4-b]thieno[3,2-e][1,4]diazepin-2-yl)amino]benzenesulfonamide hydrochoride
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
5 mg
Previsão de envio para HOJEdeCajamar
R$ 1.358,00
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 5.458,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16N6O3S2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
416.48 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
R$ 1.358,00
Previsão de envio para HOJEDetalhes
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
XMU-MP-1 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C1=CN=C(NC2=CC=C(S(N)(=O)=O)C=C2)N=C1N(C)C3=C4SC=C3)C4=O
InChI
1S/C17H16N6O3S2/c1-22-12-7-8-27-14(12)16(24)23(2)13-9-19-17(21-15(13)22)20-10-3-5-11(6-4-10)28(18,25)26/h3-9H,1-2H3,(H2,18,25,26)(H,19,20,21)
InChI key
YRDHKIFCGOZTGD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent, reversible, ATP-competitive pan-MST kinase inhibitor with in vivo liver and intestinal tissue repair/regeneration efficacy.
XMU-MP-1 inhibits MST kinase activity (IC50 = 9.8 nM/MST1, 18.2 nM/MST2, 44.8 nM/MST3, 27.3 nM/MST4) in a reversible and ATP-competitive manner (MST1 IC50/[ATP] = 164 nM/10 μM and 4036 nM/300 μM; MST2 IC50/[ATP] = 34 nM/10 μM and 1498 nM/300 μM), exhibiting significant affinity and/or inhibitory potency toward only 17 other kinases among a panel of 468 (401 unique kinases). XMU-MP-1 selectively inhibits H2O2-stimulated MST autophosphorylation and phosphorylation of endogenous MST1/2 substrates (MOB1, LATS, YAP), but not JNK, in human and murine cells (Effective conc. 1 μM), effectively upregulating YAP nuclear localization and protecting HepG2 cells (3 μM) against MST2 overexpression-induced cell death. XMU-MP-1 exhibits in vivo efficacy toward liver and intestinal repair and regeneration in various murine models (1-3 mg/kg/day i.p.) and oral availability in rats (t1/2 = 5.18 h, Tmax = 3 h, AUC = 993 ng•h/mL, F = 39.48%; 10 mg/mL p.o.).
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)