Documentos Principais
MBD0015
Sigma-Aldrich
4′,6-Diamidino-2-fenilindol
For Nuclear counterstain in immunoflourecence microscopy, High Content Screening (HCS), Chromosome staining and flow cytometry (FACS)., 1 mg/mL
Sinônimo(s):
2-(4-Amidinofenil)-6-indolecarbamidina, DAPI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15N5 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
350.25
Beilstein:
4894417
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105500
NACRES:
NA.55
Nível de qualidade
Formulário
liquid
condição de armazenamento
protect from light
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
transfection: suitable
solubilidade
water: soluble
fluorescência
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
adequação
suitable for nucleic acid staining
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
chave InChI
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, is a blue fluorescent nucleic acid stain that fluoresces brightly upon selectively binding to the minor groove of double stranded DNA. Its selectivity for DNA and high cell permeability allows efficient staining of nuclei with little background from the cytoplasm. The excitation and emission wavelengths of DAPI-DNA complex are 360 nm and 460 nm, respectively.
Aplicação
O DAPI é várias vezes mais sensível que o brometo de etídio para corar DNA em géis de agarose. Ele pode ser usado para footprinting de DNA por fotorreação, para detectar sondas aneladas em aplicações de blotting por meio da visualização específica do complexo dupla-fita e para estudar mudanças no DNA e analisar o teor de DNA durante a apoptose usando citometria de fluxo. Também foi demonstrado que a coloração de DAPI é um método de detecção sensível e específico para micoplasma.
DAPI Readymade Solution is provided at 1mg/mL concentration. It is recommended to dilute DAPI readymade solution 1:1000 with a desired buffer for a 1μg/mL working concentration (typical working concentration used in most applications is 0.1μg/mL-10μg/mL). Store DAPI solution (1mg/mL) -20°C protected from light. It is recommended to aliquot DAPI readymade solution and to avoid freeze thaw cycles.
DAPI is several times more sensitive than ethidium bromide for staining DNA in agarose gels. It may be used for photofootprinting of DNA, to detect annealed probes in blotting applications by specifically visualizing the double-stranded complex, and to study the changes in DNA and analyze DNA content during apoptosis using flow cytometry. DAPI staining has also been shown to be a sensitive and specific detection method for mycoplasma.
For Nuclear counterstain in immunoflourecence microscopy, High Content Screening (HCS), Chromosome staining and flow cytometry (FACS).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sonda de ligação à fenda menor fluorescente e permeável a células para DNA. Liga-se à fenda menor do DNA dupla-fita (preferencialmente a DNA rico em AT), formando um complexo estável que fluoresce cerca de 20 vezes mais que o DAPI sozinho.
Cell permeable fluorescent minor groove-binding probe for DNA. Binds to the minor groove of double-stranded DNA (preferentially to AT rich DNA), forming a stable complex which fluoresces approximately 20 times greater than DAPI alone.
Características e benefícios
  • Ready-to-use liquid, cell permeable dye.
  • Can be used with live cells and fixed cells.
  • Effective for fixed-cell staining and quantitation of DNA content.
  • Optimal Counterstain when using fluorescent antibodies during fluorescence microscopy or high-content screening (HCS) applications.
forma física
DAPI readymade solution is provided at 1mg/mL concentration in water
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
June Zhang et al.
Chemosphere, 256, 127038-127038 (2020-05-30)
Baicalein is a flavonoid that is widely found in plants. Studies have shown that baicalein has anti-inflammatory, anti-cancer, and liver-protective effects. However, the effects of baicalein on TAA-induced toxicity and the underlying molecular mechanisms in zebrafish larvae are still unknown.
Mark Jones et al.
Cell transplantation, 29, 963689720923578-963689720923578 (2020-07-15)
Absence or reduced frequency of human regulatory T cells (Tregs) can limit the control of inflammatory responses, autoimmunity, and the success of transplant engraftment. Clinical studies indicate that use of Tregs as immunotherapeutics would require billions of cells per dose.
Maksim A Nesterenko et al.
Parasites & vectors, 13(1), 559-559 (2020-11-11)
Parasitic flatworms (Trematoda: Digenea) represent one of the most remarkable examples of drastic morphological diversity among the stages within a life cycle. Which genes are responsible for extreme differences in anatomy, physiology, behavior, and ecology among the stages? Here we report
Wen Zeng et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 638351-638351 (2021-03-09)
Brain microvascular endothelial cells (BMECs) are a major component of the blood-brain barrier that maintains brain homeostasis. Preserving and restoring the normal biological functions of BMECs can reverse or reduce brain injury. Endothelial progenitor cells (EPCs) may promote brain vascular
Ting-Ting Yu et al.
Cell & bioscience, 11(1), 47-47 (2021-03-04)
Skeletal development and maintenance are complex processes known to be coordinated by multiple genetic and epigenetic signaling pathways. However, the role of long non-coding RNAs (lncRNAs), a class of crucial epigenetic regulatory molecules, has been under explored in skeletal biology.