Documentos Principais
SML3104
Sigma-Aldrich
Pazopanib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino]pyrimidin-2-yl]amino]-2-methylbenzenesulfonamide, 5-[[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]-2-pyrimidinyl]amino]-2-methylbenzenesulfonamide, GW 786034, GW786034
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 777,00
50 MG
R$ 3.142,00
R$ 777,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 777,00
50 MG
R$ 3.142,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H23N7O2S
Número CAS:
Peso molecular:
437.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 777,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1N=C2C=C(N(C3=NC(NC4=CC=C(C(S(N)(=O)=O)=C4)C)=NC=C3)C)C=CC2=C1C
InChI
1S/C21H23N7O2S/c1-13-5-6-15(11-19(13)31(22,29)30)24-21-23-10-9-20(25-21)27(3)16-7-8-17-14(2)28(4)26-18(17)12-16/h5-12H,1-4H3,(H2,22,29,30)(H,23,24,25)
chave InChI
CUIHSIWYWATEQL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pazopanib is an orally active receptor tyrosine kinases inhibitor against VEGFR1/2/3 (IC50 = 10/30/47 nM), PDGFR1/2 (IC50 = 84/71 nM) and c-Kit (IC50 = 74 nM), exhibiting reduced or no potency toward FGFR1/3 (IC50 = 140/130 nM), c-fms (IC50 = 146 nM), and other kinases tested (IC50 from >400 nM to >20 μM). Pazopanib exhibits anti-cancer efficacy in cultures (IC50 from 5 to 15 μg/mL; multiple myeloma migration and survival) and in mice in vivo (30-100 mg/kg/day p.o. against human MM xenografts) via angiogenesis inhibition and apoptosis induction.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)