Documentos
SML1777
Sigma-Aldrich
Propacetamol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Acetamidophenyl (diethylamino)acetate hydrochloride, Proparacetamol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20N2O3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
300.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(NC1=CC=C(OC(CN(CC)CC)=O)C=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C14H20N2O3.ClH/c1-4-16(5-2)10-14(18)19-13-8-6-12(7-9-13)15-11(3)17;/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3,(H,15,17);1H
chave InChI
WGTYJNGARJPYKG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Propacetamol is a prodrug of paracetamol (acetaminophen) with improved water solubility. Propacetamol is an analgesic drug delivered by IV when oral application of NSAID is not appropriate or contradicted.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3