Documentos Principais
SML1530
Sigma-Aldrich
SB-334867
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2-Methyl-6-benzoxazolyl)-N′-1,5-naphthyridin-4-yl-urea, SB-334867, SB-334867A, SB334867
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 989,00
25 MG
R$ 3.979,00
R$ 989,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 989,00
25 MG
R$ 3.979,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H13N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
319.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 989,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC=C(N=C(C)O2)C2=C1)NC3=CC=NC4=C3N=CC=C4
InChI
1S/C17H13N5O2/c1-10-20-12-5-4-11(9-15(12)24-10)21-17(23)22-14-6-8-18-13-3-2-7-19-16(13)14/h2-9H,1H3,(H2,18,21,22,23)
chave InChI
AKMNUCBQGHFICM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lateral hypothalamic orexin neuron activation leads to the development of morphine conditioned place preference, which is preferably blocked by SB-334867.[1]
SB-334867 is a non-peptide selective antagonist of the orexin OX1 receptor.
SB-334867 is a non-peptide selective antagonist of the orexin OX1 receptor. SB-334867 blocks orexin-A induced calcium response with a pKb of 7.23. SB-334867 blocks increases in heart rate and body temperature induced by administratin of methamphetamine, and can inhibit the development of tolerance to the analgesic properties of morphine in rodent models. SB-334867 also shows anxiolytic and sedative effects.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Differential effects of the hypocretin 1 receptor antagonist SB 334867 on high?fat food self?administration and reinstatement of food seeking in rats.
Nair S G, et al.
British Journal of Pharmacology, 154(2), 406-416 (2008)