SML0675
α-Methylnorepinephrine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-(1-Aminoethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol, (-)-α-Methylnorepinephrine, 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, L-4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, (-)-Nordefrin, (-)3,4-Dihydroxynorephedrine, Corbadrine, Levonordefrin
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]([C@H](O)c1cc(c(cc1)O)O)C
InChI
1S/C9H13NO3/c1-5(10)9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-5,9,11-13H,10H2,1H3/t5-,9-/m0/s1
chave InChI
GEFQWZLICWMTKF-CDUCUWFYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.