CLS3399
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units w/ 3.0 μm pore polycarbonate membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
Sinônimo(s):
corning transwell, transwell corning
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
descrição
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
plate format: 24 wells
embalagem
case of 12
pack of 12
fabricante/nome comercial
Corning 3399
volume de trabalho do inserto
0.1 mL
espessura da membrana
10 μm
tamanho
24 wells
área da superfície
0.33 cm2 , cell growth area
volume de trabalho do poço
0.6 mL
cor
clear
tamanho de poro
3 μm pore size
adequação
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Features and Benefits:
- Treated for optimal cell attachment
- 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
- Reservoirs may be purchased separately
- Sterilized by gamma radiation