Documentos Principais
SML1249
Sigma-Aldrich
KT185
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2-Phenylpiperidin-1-yl)(4-(3′-(piperidine-1-carbonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)methanone, [4′-[1-[(2-Phenyl-1-piperidinyl)carbonyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl][1,1′-biphenyl]-3-yl]-1-piperidinyl-methanone
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 630,00
25 MG
R$ 2.795,00
R$ 630,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 630,00
25 MG
R$ 2.795,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H33N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
519.64
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 630,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
KT185 is a very potent, selective inhibitor of ABHD6.
KT185 is a very potent, selective inhibitor of a/b-Hydrolase Domain Containing 6 (ABHD6). The compond KT185 is orally bioavailable and inhibits ABHD6 activity in the brain and liver of mice.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.