W104
WIN 62,577
solid
Sinônimo(s):
17-β-Hydroxy-17-α-ethynyl-δ-4-androstano[3,2-b]pyrimido[1,2-a]benzimidazole
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
yellow
solubilidade
ethanol: 1.4 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=Cc4nc5nc6ccccc6n5cc4C[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]7(C)[C@@]2([H])CC[C@@]7(O)C#C
InChI
1S/C29H31N3O/c1-4-29(33)14-12-22-20-10-9-19-15-24-18(16-27(19,2)21(20)11-13-28(22,29)3)17-32-25-8-6-5-7-23(25)30-26(32)31-24/h1,5-8,15,17,20-22,33H,9-14,16H2,2-3H3/t20-,21+,22+,27+,28+,29+/m1/s1
chave InChI
YBCYJDNOPAFFOW-XOAARHKISA-N
Informações sobre genes
human ... TACR1(6869)
rat ... Tacr1(24807)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)