Documentos Principais
SML1250
Sigma-Aldrich
KT203
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4′-[1-[[2-(Phenylmethyl)-1-piperidinyl]carbonyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-[1,1′-biphenyl]-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H26N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
466.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C3=CC=CC(C(O)=O)=C3)C=C2)=C1)N4CCCCC4CC5=CC=CC=C5
InChI
1S/C28H26N4O3/c33-27(34)24-10-6-9-23(18-24)21-12-14-22(15-13-21)26-19-32(30-29-26)28(35)31-16-5-4-11-25(31)17-20-7-2-1-3-8-20/h1-3,6-10,12-15,18-19,25H,4-5,11,16-17H2,(H,33,34)
chave InChI
SSSCOJOXPDDHOO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
KT203 is a very potent, selective inhibitor of ABHD6 (IC50 = 0.82 nM). KT203 inhibits ABHD6 activity in the liver, but not the brain following ip injection in mice.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Crizotinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0191
Crizotinib
Ku-Lung Hsu et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(21), 8270-8279 (2013-10-25)
α/β-Hydrolase domain containing 6 (ABHD6) is a transmembrane serine hydrolase that hydrolyzes the endogenous cannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG) to regulate certain forms of cannabinoid receptor-dependent signaling in the nervous system. The full spectrum of ABHD6 metabolic activities and functions is currently
Conteúdo relacionado
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.