Documentos Principais
SML1248
Sigma-Aldrich
KT182
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
[4-[3′-(Hydroxymethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl](2-phenyl-1-piperidinyl)-methanone
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 630,00
25 MG
R$ 2.537,00
R$ 630,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 630,00
25 MG
R$ 2.537,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H26N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
438.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 630,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C3=CC=CC(CO)=C3)C=C2)=C1)N4CCCCC4C5=CC=CC=C5
InChI
1S/C27H26N4O2/c32-19-20-7-6-10-24(17-20)21-12-14-22(15-13-21)25-18-31(29-28-25)27(33)30-16-5-4-11-26(30)23-8-2-1-3-9-23/h1-3,6-10,12-15,17-18,26,32H,4-5,11,16,19H2
chave InChI
GICNKPZHUCVFNM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
KT182 is a very potent, orally bioavailable, selective inhibitor of ABHD6 (a/b-Hydrolase Domain Containing 6). IC50 = 1.7 nM. KT182 inhibits ABHD6 activity in the brain and liverin mice (ip administration).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ku-Lung Hsu et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(21), 8270-8279 (2013-10-25)
α/β-Hydrolase domain containing 6 (ABHD6) is a transmembrane serine hydrolase that hydrolyzes the endogenous cannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG) to regulate certain forms of cannabinoid receptor-dependent signaling in the nervous system. The full spectrum of ABHD6 metabolic activities and functions is currently
Conteúdo relacionado
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.