SML1688
KT172
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2-Benzylpiperidin-1-yl)(4-(2′-methoxy-[1,1′-biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)methanone, Cravatt Reagent, [4-(2′-Methoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl][2-(phenylmethyl)-1-piperidinyl]-methanone
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C3=C(OC)C=CC=C3)C=C2)=C1)N4CCCCC4CC5=CC=CC=C5
InChI
1S/C28H28N4O2/c1-34-27-13-6-5-12-25(27)22-14-16-23(17-15-22)26-20-32(30-29-26)28(33)31-18-8-7-11-24(31)19-21-9-3-2-4-10-21/h2-6,9-10,12-17,20,24H,7-8,11,18-19H2,1H3
chave InChI
MXVVJNJNDCJCFS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)