O4139
Orlistat
≥98% (HPLC), solid, lipase inhibitor
Sinônimo(s):
(−)-Tetrahydrolipstatin, N-Formyl-L-leucine (1S)-1-[[(2S,3S)-3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]methyl]dodecyl ester, Ro-18-0647
About This Item
Produtos recomendados
product name
Orlistat, ≥98%, solid
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
solid
cor
white
pf
<50 °C
solubilidade
DMSO: 19 mg/mL
originador
Roche
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(34-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27-25(28(32)35-27)19-17-10-8-6-2/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
chave InChI
AHLBNYSZXLDEJQ-FWEHEUNISA-N
Informações sobre genes
human ... LIPF(8513) , PNLIP(5406)
Descrição geral
Aplicação
- of fatty acid synthase in long-term estrogen-deprived (LTED) variant cell lines
- of lipase in screening lipase inhibition by raspberry extract
- in in vitro pancreatic lipase activity assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Protocolos
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.