Documentos Principais
SML0978
Sigma-Aldrich
ML291
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CID52940465, N-(4-((4-Chloropiperidin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-5-nitrofuran-2-carboxamide, SID134228465
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 493,00
R$ 493,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 493,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16ClN3O6S
Número CAS:
Peso molecular:
413.83
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 493,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
ML291 specifically activates the apoptotic arm of the cellular unfolded protein response ( UPR) EC50 = 762 nM) with 105-fold selectivity over activation of the adaptive UPR pathway. ML291 induces apoptosis in wild-type mouse embryonic fibroblasts (MEFs), but not in CHOP KO MEFs.
ML291 specifically activates the apoptotic arm of the cellular unfolded protein response.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.