SML0541
7α,25-Dihydroxycholesterol
≥98% (HPLC), powder, GPR183 agonist
Sinônimo(s):
5-Cholesten-3β,7α,25-triol
About This Item
Produtos recomendados
product name
7α,25-Dihydroxycholesterol, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(7-6-12-25(2,3)30)20-8-9-21-24-22(11-14-27(20,21)5)26(4)13-10-19(28)15-18(26)16-23(24)29/h16-17,19-24,28-30H,6-15H2,1-5H3/t17-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
BQMSKLCEWBSPPY-IKVTXIKFSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3