H9384
22(R)-Hydroxycholesterol
≥98%
Sinônimo(s):
22α-Hydroxycholesterol, 5-Cholestene-3β,22(R)-diol, 5-Cholestene-3β,22[R]-diol
Ensaio
≥98%
forma
powder
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)[C@H](O)CCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)6-11-25(29)18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,27+/m0/s1
chave InChI
RZPAXNJLEKLXNO-GFKLAVDKSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3