The solvents recommended for this compound are as follows:
DMF: 2 mg/ml
DMSO: 3 mg/ml
Ethanol: 20 mg/ml
Ethanol:PBS (pH 7.2)(1:2): 0.3 mg/ml
SML1648
24(S)-Hydroxycholesterol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
24S-Hydroxycholesterol, 5-Cholesten-3β,24(S)-diol, Cerebrosterin, Cerebrosterol, Cholest-5-ene-3β,24-diol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -45 to -52°, c = 1 in chloroform-d
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](O)C(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
IOWMKBFJCNLRTC-XWXSNNQWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
How the powder should be resuspended?
1 answer-