Documentos Principais
SMB00565
Sigma-Aldrich
Zinniol
≥90% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
3-methoxy-4-methyl-5-(3-methyl-2-butenyloxy)-1,2-benzenedimethanol
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.423,00
R$ 3.423,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.423,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22O4
Número CAS:
Peso molecular:
266.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 3.423,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥90% (LC/MS-UV)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=CCOC1=CC(CO)=C(CO)C(OC)=C1C
InChI
1S/C15H22O4/c1-10(2)5-6-19-14-7-12(8-16)13(9-17)15(18-4)11(14)3/h5,7,16-17H,6,8-9H2,1-4H3
chave InChI
DUMQPTRUYCCSEZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antitumor activity
Natural product derived from fungal source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P Thuleau et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(16), 5932-5935 (1988-08-01)
Zinniol [1,2-bis(hydroxymethyl)-3-methoxy-4-methyl-5-(3-methyl-2-butenyloxy)benzene], a toxin produced by fungi of the Alternaria group, causes symptoms in plants that resemble those induced by the fungi. The phytotoxin binds to carrot protoplasts and isolated membranes in a saturable and reversible manner. Receptor occupancy stimulates