Documentos Principais
8.00237
Sigma-Aldrich
4-Hydroxycinnamic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Hydroxycinnamic acid, p-Coumaric acid, p-Cumaric acid
About This Item
Fórmula linear:
4-(OH)C6H4CH=CHCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
231-000-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
215-220 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
chave InChI
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1