Documentos Principais
C3878
Sigma-Aldrich
Ácido clorogênico
≥95% (titration)
Sinônimo(s):
CGA, Ácido 1,4,5-tri-hidroxiciclo-hexanocarboxílico 3-(3,4-di-hidroxicinamato), Ácido 3-(3,4-di-hidroxicinamoil)quínico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18O9
Número CAS:
Peso molecular:
354.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95% (titration)
Formulário
powder
pf
210 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
chave InChI
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Informações sobre genes
rat ... G6pc(25634)
Descrição geral
O ácido clorogênico é um composto polifenólico bioativo encontrado principalmente em muitas plantas[1], como o café.[2] É um neuroprotetor potente[3] e também tem propriedades antivirais[1], antifúngicas[3], antioxidantes[2] e antitumorais.[4] O CGA também pode estar envolvido na regulação do metabolismo da glicose e de lipídios, além de melhorar a sensibilidade à insulina.[5]
O ácido clorogênico é um éster cinamato usado como agente redutor e estabilizador na síntese de nanopartículas bimetálicas.[6]
Aplicação
  • Perfis antioxidante e fenólico: Um estudo detalhou os perfis antioxidante e fenólico de plantas medicinais tailandesas, incluindo o ácido clorogênico, para apoiar o desenvolvimento de alimentos funcionais e farmacêuticos, destacando suas potenciais aplicações na melhoria da funcionalidade dos alimentos e benefícios à saúde (Wanyo et al., 2024).
  • Terapia intravesical para cistite: Pesquisas demonstraram o uso do ácido clorogênico na terapia intravesical para modificar o comportamento de micção aguda em camundongos com cistite induzida por inflamação sistêmica de lipopolissacarídeo, sugerindo potencial terapêutico em distúrbios da bexiga (Yeh et al., 2024).
  • Cardioproteção na quimioterapia: Um extrato hidroetanólico contendo ácido clorogênico foi investigado por seu papel na mitigação da cardiotoxicidade induzida pela doxorrubicina através da proteção mitocondrial mediada por AMPK-PGC-1α-SOD, destacando seu potencial em estratégias protetoras contra danos cardíacos induzidos pela quimioterapia (Song et al., 2024).
  • Fornecimento nutricional e indústria alimentícia: Uma revisão discutiu o papel dos ácido′s clorogênicos no fornecimento nutricional e suas implicações na indústria alimentícia, propondo seu uso como nanopartículas para aplicação em embalagens ativas de alimentos. (Hu et al., 2024).
Atenção
Pode gerar uma solução turva em etanol
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Chlorogenic acid and coffee prevent hypoxia-induced retinal degeneration
Jang H
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62(1), 182-191 (2013)
Roles of chlorogenic acid on regulating glucose and lipids metabolism: a review
Meng S
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM (2013)
Chlorogenic acid and caffeic acid are absorbed in humans
Olthof MR
The Journal of Nutrition, 131(1), 66-71 (2001)
Controlled green synthesis of Au-Pt bimetallic nanoparticles using chlorogenic acid
Chen R, et al.
Research on Chemical Intermediates, 47, 4051-4066 (2021)
Computational screen and experimental validation of anti-influenza effects of quercetin and chlorogenic acid from traditional Chinese medicine
Liu Z
Scientific Reports, 6, 19095-19095 (2016)
Questions
  1. Is this a synthetic product or is it isolated from natural sources?
    1 answer
    1. This product is isolated from natural sources. Please see the link below to review a sample Certificate of Origin:
      https://www.sigmaaldrich.com/coo/undefined/C3878/*