SBR00045
Gentamicin-Amphotericin B Ready Made Solution
Gentamicin 25mg/mL and Amphotericin B 125µg/mL
Sinônimo(s):
Gentamicin-Amphotericin B Ready Made Solution
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
atividade específica
Antibacterial and antifungal
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
mycoplasma
yeast
Modo de ação
cell membrane | interferes
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Outras notas
- The Gentamicin-Amphotericin B mixture is composed from Gentamicin 25mg/ml and Amphotericin B 125 µg/mL.
- The working concentrations according to CDC SOP# DSR-052-05 are 100 µg/mL for Gentamicin and 0.5 µg/mL for Amphotericin B.
- 2mL Gentamicin-Amphotericin B stock mixture is sufficient to prepare 500 mL working concentration.
- The product is packed under aseptic conditions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)