G1272
Gentamicin
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Garamycin, Gentiomycin C
About This Item
Produtos recomendados
product name
Gentamicina, 10 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
esterilidade
0.1 μm filtered
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
potência
10-12 mg per mL
concentração
10 mg/mL in deionized water
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
colorless to light yellow
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
chave InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Espectro da ação antimicrobiana: Inclui bactérias gram negativas e gram positivas, inclusive cepas resistente a tetraciclina, cloranfenicol, canamicina e colistina, especialmente cepas de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus.
Componentes
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolos
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Conteúdo relacionado
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.