SAB4200697
Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody, Mouse monoclonal
clone TH-16, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
TH, TYH
Selecione um tamanho
R$ 3.868,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.868,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TH-16, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, dog, rabbit, human, sheep, guinea pig, mouse, monkey, bovine
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of rat PC-12 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TH(7054)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tyrosine hydroxylase (TH) is encoded by the gene mapped to human chromosome 11p15. TH is a tetramer of four identical subunits, which is characterized with a regulatory, catalytic, and tetramerization domains. The enzyme utilizes tyrosine, BH4 and O2 as co-substrates, and Fe2+ as a cofactor.
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)