Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
MAB318
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LNC1
Sinônimo(s):
TH, Tyrosine Monooxygenase, Tyrosine 3-monooxygenase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Anticorpo antitirosina hidroxilase, clone LNC1, ascites fluid, clone LNC1, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LNC1, monoclonal
reatividade de espécies
zebrafish, mouse, rat, vole, human, frog, lizard, monkey, chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
Descrição geral
A tirosina hidroxilase tem um papel importante na fisiologia de neurônios adrenérgicos. É uma enzima limitante da taxa, e a primeira envolvida na biossíntese das catecolaminas dopamina e norepinefrina a partir de tirosina. A TH é, portanto, um marcador útil dos neurônios dopaminérgicos e noradrenérgicos. A atividade enzimática da TH requer íons ferrosos como cofatores e acredita-se ser regulada por fosforilação. Foram identificadas pelo menos quatro isoformas de TH humana que resultam de splicing alternativo.
Especificidade
Reconhece um epítopo na parte de fora do N-terminal regulador. Reconhece uma proteína com cerca de 59-61 kDa por western blot. Não reage com os seguintes western blots: dopamina-beta-hidroxilase, fenilalanina hidroxilase, triptofano hidroxilase, di-hidropteridina redutase, sepiapterina redutase ou feniletanolamina-N-metiltransferase (PNMT).
Imunogênio
Tirosina hidroxilase purificada de células PC12
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte tirosina hidroxilase usando este anticorpo contra tirosina hidroxilase, clone LNC1 validado para uso em IH, IH(P), IP e WB com mais de 85 citações do produto.
Imuno-histoquímica (parafina):
Usou-se diluição de 1:200-1:400 de um lote anterior na IH. Corte congelados e fixados em PFA 4%; cortes de parafina 1:100 fixados em PFA 4% (Barrachina, M. et al., 2003). Para cortes de parafina, Barrachina relatou coloração bem-sucedida com recuperação de antígenos em citrato ácido por micro-ondas, mas é provável que outros métodos também possam ser usados.
Imunoprecipitação:
Um lote anterior desse anticorpo foi usado em imunoprecipitação (Perez, 2002).
As diluições e os protocolos de trabalho ideais devem ser determinados pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Neurotransmissores e receptores
Marcadores neuronais e gliais
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em lisados de cérebro de camundongo.
Western blot:
Uma diluição 1:1000 deste lote detectou tirosina hidroxilase em 10 μg de lisados de cérebro de camundongo.
Descrição-alvo
59-63 kDa
forma física
Líquido ascítico de IgG1κ monoclonal de camundongo com BSA 3%. Não contém conservantes.
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Tecido de cérebro humano, extratos de células 3T3 tratadas com forscolina (40 nM, 30 min).
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Erika Allen et al.
Neuroscience letters, 489(1), 1-4 (2010-11-30)
We wished to determine whether L-DOPA, a common treatment for the motor deficits in Parkinson's disease, could also reverse the motor deficits that occur during aging. We assessed motor performance in young (2-3 months) and old (20-21 months) male C57BL/6
Judith Joyce Balcita-Pedicino et al.
The Journal of comparative neurology, 519(6), 1143-1164 (2011-02-24)
The lateral habenula (LHb) provides an important source of negative reinforcement signals to midbrain dopamine (DA) cells in the substantia nigra and ventral tegmental area (VTA). This profound and consistent inhibitory influence involves a disynaptic connection from glutamate neurons in
D W Smith et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 1(5 Pt 1), 486-491 (2000-08-10)
Lesch-Nyhan disease (LND) is an X-linked metabolic disorder caused by lack of activity of the purine salvage enzyme hypoxanthine phosphoribosyltransferase (HPRT) and characterized by hyperuricemia and debilitating neurological manifestations. The mechanisms underlying the neuropathology are not well understood and the
Natalia Omelchenko et al.
The Journal of comparative neurology, 494(6), 863-875 (2005-12-31)
Cholinergic afferents to the ventral tegmental area (VTA) contribute substantially to the regulation of motivated behaviors and the rewarding properties of nicotine. These actions are believed to involve connections with dopamine (DA) neurons projecting to the nucleus accumbens (NAc). However
Age and region-specific responses of microglia, but not astrocytes, suggest a role in selective vulnerability of dopamine neurons after 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine exposure in monkeys.
Kanaan, NM; Kordower, JH; Collier, TJ
Glia null
Artigos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Questions
  1. What is the antibody concentration for MAB318?
    1 answer
    1. This product is provided unpurified in ascites fluid. The antibody concentration is not determined, but is expected to be within the range of 2-10 mg/mL.