Documentos Principais
SAB4502966
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
TH isoform 3, TH isoform a, TH-4, TY3H, TYH
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.950,00
R$ 3.950,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZMS1033
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.950,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.950,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZMS1033
Nome do produto
Anti-Tyrosine Hydroxylase, N-Terminal antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 58 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TH(7054)
Descrição geral
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody detects endogenous levels of total Tyrosine Hydroxylase protein.
The TH (tyrosine Hydroxylase) gene codes for a homotetramer that contains catalytic, regulatory, and tetramerization domains in each of its subunit.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Tyrosine Hydroxylase.
Immunogen Range: 41-90
Aplicação
Anti-Tyrosine Hydroxylase, N-Terminal antibody produced in rabbit has ben used in immunohistochemistry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
The conversion of l-tyrosine into l-DOPA (L-3,4-dihydroxyphenylalanine) is catalyzed by tyrosine hydroxylase (TH), which is the rate-limiting step in the in the synthesis of catecholamines such as dopamine and also other necessary hormones and neuromodulators. The TH enzyme deficiency results in low levels of dopamine, which is characterised in Parkinson′s disease.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Adrenergic regulation during acute hepatic infection with Entamoeba histolytica in the hamster: involvement of oxidative stress, Nrf2 and NF-KappaB.
Aldaba-Muruato LR
Parasite (Paris, France), 24:46, 1-13 (2017)
Phosphorylation at serine 31 targets tyrosine hydroxylase to vesicles for transport along microtubules.
Jorge-Finnigan A
The Journal of Biological Chemistry, 292(34), 14092-14107 (2017)
Molecular Mechanism of Regulation of MTA1 Expression by Granulocyte Colony-stimulating Factor.
Kumar AS
The Journal of Biological Chemistry, 291(23), 12310-12321 (2016)
Regulation of tyrosine hydroxylase is preserved across different homo- and heterodimeric 14-3-3 proteins.
Ghorbani S
Amino Acids, 48(5), 1221-1229 (2016)
Liseth Rubi Aldaba-Muruato et al.
Parasite (Paris, France), 24, 46-46 (2017-12-01)
Oxidative stress and transcriptional pathways of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) and nuclear factor kappa-B (NF-κB) are critically involved in the etiopathology of amebic liver abscess (ALA). In this work, we studied the relationship between the adrenergic nervous