AB1542
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
Sinônimo(s):
Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine hydroxylase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, Chemicon®, from sheep
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TH(7054)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Note: It is important that you use a secondary antibody that has significant reactivity to sheep IgG1 since the majority of the sheep immunoglobulin is IgG1.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected tyrosine hydroxylase on 10 μg of mouse brain lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variabillity in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Positive: brain (corpus striatum) and adrenal gland. Negative: liver.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2