SAB2702219
Monoclonal Anti-6X His tag antibody produced in mouse
clone GT359, affinity isolated antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT359, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
0.4mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:1000-1:20000
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3