SAB2702218
Monoclonal Anti-6X His tag antibody produced in mouse
clone GT359, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Mouse Anti-Hexa Histidine tag
Selecione um tamanho
R$ 3.692,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.692,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT359, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Monoclonal Anti-6X His tag antibody produced in mouse has been used in Co-Immunoprecipitation (Co-IP) and immunoblotting.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)