Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
H1029
Sigma-Aldrich
Anti-poli-histidina monoclonal
clone HIS-1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-poli-histidina monoclonal, Etiqueta 6xHis monoclonal, Etiqueta Hexa His monoclonal, Etiqueta His monoclonal, Etiqueta His6 monoclonal, Etiqueta Poli-His monoclonal, Etiqueta de epítopo 6 His, Etiqueta de epítopo HHHHHH monoclonal, Histidina marcada monoclonal
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.56
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HIS-1, monoclonal
Formulário
liquid
técnica(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:3,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
O anticorpo monoclonal anti-polihistidina (IgG2a de camundongo) reconhece formas nativas ou desnaturadas, formas reduzidas de poli-histidina sintética e proteínas de fusão marcadas com polihistidina. O anticorpo reconhece preferencialmente a proteína de fusão marcada na terminação N e reage com proteínas de fusão expressas pelos vetores de expressão procarióticos pET, pRSET e pTrc.
Especificidade
O anticorpo reconhece a poli-histidina sintética, além das formas nativa ou desnaturada, reduzida das proteínas marcadas com histidinas 6X, expressas em vetores selecionados.
Imunogênio
proteína de fusão marcada com poli-histidina recombinante.
Aplicação
Anticorpo adequado para imunoblot, ensaios de dot blot, ELISA e imunocitoquímica. O anticorpo monoclonal anti-poli-histidina produzido em camundongo foi usado em western blot.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O gene IgG2a (imunoglobulina G 2a) tem participação ativa na estimulação da autoimunidade em camundongos. Observa-se que o gene é altamente expresso em infecções virais.
forma física
É fornecida como líquido ascítico contendo azida sódica 15 mM.
Outras notas
A diluição recomendada para imunoblot é 1:3000
Informações legais
Este produto está coberto pela patente DE 19507166 e equivalentes estrangeiros, licenciado exclusivamente para a QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden, Alemanha.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Contribution of IRF5 in B cells to the development of murine SLE-like disease through its transcriptional control of the IgG2a locus.
Savitsky D A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2010)
Ora Hazak et al.
PLoS biology, 17(7), e3000085-e3000085 (2019-07-12)
Signaling cross talks between auxin, a regulator of plant development, and Ca2+, a universal second messenger, have been proposed to modulate developmental plasticity in plants. However, the underlying molecular mechanisms are largely unknown. Here, we report that in Arabidopsis roots
Association of a novel pre-ribosomal complex in Trypanosoma brucei.
Wang L
Eukaryotic Cell (2013)
G protein-coupled receptor-promoted trafficking of G?1?2 leads to AKT activation at endosomes via a mechanism mediated by G?1?2-Rab11a interaction.
Garcia-Regalado A, et al.
Molecular Biology of the Cell, 19(10), 4188-4200 (2008)
Vaibhav Kapuria et al.
Genes & development, 30(8), 960-972 (2016-04-09)
In complex with the cosubstrate UDP-N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc),O-linked-GlcNAc transferase (OGT) catalyzes Ser/ThrO-GlcNAcylation of many cellular proteins and proteolysis of the transcriptional coregulator HCF-1. Such a dual glycosyltransferase-protease activity, which occurs in the same active site, is unprecedented and integrates both reversible
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the detection limit of Product H1029, Monoclonal Anti-polyHistidine antibody?
    1 answer
    1. The detection limit of product H1029 is 0.5 μg/ml or less.
      Helpful?
  2. Is Product H1029, Monoclonal Anti-polyHistidine antibody, suitable for use in immunofluorescence studies?
    1 answer
    1. Product H1029 has been used in immunofluorescence and a good picture of the staining has been published. Ker R. Marshall, et al., Journal of General Virology 83, 1601-1612 (2002).
      Helpful?
  3. How many histidines are required for proper recognition by Product H1029, Monoclonal Anti-polyHistidine antibody?
    1 answer
    1. Product H1029, Monoclonal Anti-polyHistidine antibody requires at least 6 histidines in a row for recognition.