SAB2702216
Monoclonal Anti-Strep Tag antibody produced in mouse
clone GT661, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti Strep Antibody, Anti Strep Antibody - Monoclonal Anti-Strep Tag antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT661, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1