Documentos
S7900
Sigma-Aldrich
Saponina
Sapogenin content ≥10 %
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.32
descrição
non-ionic
composição
Sapogenin content, ≥10%
técnica(s)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
cinzas sulfatadas
<20%
Descrição geral
As saponinas são glicosídeos esteroides (terpenos) naturais.
Aplicação
A saponina da casca de Quillaja foi usada:
  • para corar linfócitos T CD4+ e CD8+
  • para lisar eritrócitos infectados por trofozoítos
  • em coloração imuno-histoquímica
Ações bioquímicas/fisiológicas
As saponinas estão associadas a muitas atividades biológicas e farmacológicas. Sabe-se que estimulam a resposta imunológica em mamíferos. Portanto, são utilizadas como adjuvantes em vacinas. As saponinas têm efeitos antivirais, antifúngicos, antitumorais, anti-inflamatórios, hipoglicêmicos e hipocolesterolêmicos.
As saponinas solubilizam a fração de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) do colesterol em micelas, baixando assim sua concentração. A saponina da casca de Quillaja é usada como flavorizante em alimentos e bebidas. Demonstrou-se que essa saponina aumenta a proliferação de células imunes in vitro.
Hemolítico potente quando injetado i.v.; tensoativo que aumenta a penetração de proteínas e outras macromoléculas através das membranas celulares; também foi usado como adjuvante em vacinas.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Joo Young Park et al.
Journal of hazardous materials, 163(2-3), 761-767 (2008-08-12)
The applicability of microbubble suspension made of saponin as a biodegradation-enhancing carrier where oxygen and pollutant-degraders are limited was studied. The saponin-microbubble suspension was used to deliver phenanthrene-degrading bacteria, inorganic nutrients, and oxygen. Bench-scale study was carried out to determine
Samantha Reiss et al.
PloS one, 12(10), e0186998-e0186998 (2017-10-25)
The identification and study of antigen-specific CD4 T cells, both in peripheral blood and in tissues, is key for a broad range of immunological research, including vaccine responses and infectious diseases. Detection of these cells is hampered by both their
Adjuvant effects of saponins on animal immune responses.
Rajput ZI
Journal of Zhejiang University. Science. B, 8(3), 153-161 (2007)
Xiaogang Jiang et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 236, 416-424 (2018-02-08)
Saponin-rich extracts from Quillaja saponaria and Chenopodium quinoa have been registered by US EPA as active ingredients in biopesticides, and extract from tea seed powder, Camellia oleifera has been proposed for biocidal use. If saponin-rich biopesticides are efficient against pests
Effect of testosterone on insulin stimulated IRS1 Ser phosphorylation in primary rat myotubes--a potential model for PCOS-related insulin resistance.
Allemand MC
PLoS ONE, 4(1), e4274-e4274 (2009)