S7672
Sarcosine
≥98%, suitable for HPLC, BioXtra
Sinônimo(s):
N-Methylglycine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sarcosine, BioXtra
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
cor
white
pf
208-212 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
CNCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Glyphosate resistance and biodegradation by Burkholderia cenocepacia CEIB S5-2.: This study explores the role of sarcosine in glyphosate resistance and biodegradation by Burkholderia cenocepacia CEIB S5-2, highlighting its potential in environmental biotechnology (Díaz-Soto et al., 2024).
- CYP116B5-SOX: An artificial peroxygenase for drug metabolites production and bioremediation.: Sarcosine is utilized in developing a novel artificial peroxygenase, enhancing bioremediation and drug metabolite production applications (Giuriato et al., 2024).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)