Documentos
S1876
Sigma-Aldrich
D-sorbitol
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
D-glucitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
1721899
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98% (GC)
forma
powder or crystals
cor
white
faixa de pH útil
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
pf
98-100 °C (lit.)
solubilidade
water: 200 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Aplicação
Pode ser usado para lavar esferoblastos e em focalização isoelétrica para minimizar o fluxo endo-osmótico em géis de agarose. Pode ser usado para induzir estresse osmótico.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O D-Sorbitol é um álcool açucarado comumente usado como substituto do açúcar. É de ocorrência natural e também pode ser produzido sinteticamente a partir da glicose. O setor alimentício usa o D-sorbitol como aditivo na forma de adoçante, umectante, emulsificante, espessante ou suplemento alimentar. O D-sorbitol também está presente em cosméticos, papel e produtos farmacêuticos. Naturalmente, o D-sorbitol ocorre de forma abundante em plantas por meio da fotossíntese, desde algas até frutas de ordens superiores da família Rosaceae.
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente de nossa ampla gama de Álcoois de açúcar para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Isoelectric focusing.
D E Garfin
Methods in enzymology, 182, 459-477 (1990-01-01)
Preparation of extracts from yeast.
S M Jazwinski
Methods in enzymology, 182, 154-174 (1990-01-01)
Kartik A Shah et al.
Biotechnology and bioengineering, 112(12), 2624-2629 (2015-06-03)
Monoclonal antibodies (mAbs) that bind and neutralize human pathogens have great therapeutic potential. Advances in automated screening and liquid handling have resulted in the ability to discover antigen-specific antibodies either directly from human blood or from various combinatorial libraries (phage
G Molino et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 131(5), 393-405 (1998-05-30)
D-Sorbitol (SOR) is safe, is easy to measure, and has an exceptionally high extraction ratio in the normal liver of 0.93+/-0.05 (mean+/-SD). Together with the general interest in hepatic hemodynamics, these facts motivated us to review the usefulness of this
Shahram Attarian et al.
Orphanet journal of rare diseases, 9, 199-199 (2014-12-19)
Charcot-Marie-Tooth type 1A disease (CMT1A) is a rare orphan inherited neuropathy caused by an autosomal dominant duplication of a gene encoding for the structural myelin protein PMP22, which induces abnormal Schwann cell differentiation and dysmyelination, eventually leading to axonal suffering