S7547
D-sorbitol
≥98% (GC), BioXtra
Sinônimo(s):
D-glucitol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
powder or chunks
Impurezas
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
<0.1%
cor
white
faixa de pH útil
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
pf
98-100 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless (room temperature)
traços de ânion
chloride (Cl-): <0.005%
sulfate (SO42-): <0.01%
traços de cátion
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)